Cinc óxido ≥99.0%, en polvo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
4358-05EA 345.16 EUR
4358-05 4358-01 4358-R
Cinc óxido ≥99.0%, en polvo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cinc óxido
Formula: ZnO
Pto. de fusión: 1975 °C
Densidad: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011300
Núm. CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
IR: 01-2119463881-32
Índice Merck: 13,10200
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
ACS - Assay (ZnO) ≥99.0 %
ACS - Insoluble in Dilute H₂SO₄ ≤0.01 %
ACS - Alkalinity Passes Test
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.003 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Lead (Pb) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤5.0 ppm