2,4-Dibromotiofeno ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4146-5G D4146-1G
TCIAD4146-5GEA 71 EUR
TCIAD4146-5G TCIAD4146-1G
2,4-Dibromotiofeno ≥90.0% (por GC)
2,4-Dibromotiofeno
Formula: C₄H₂Br₂S
Pto. Ebullición: 97°C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 2,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043889
Núm. CAS: 3140-92-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbc87258cf8bbcf5f871d8ba6e1f3a6eab89e9b2&vid=fbc87258cf8bbcf5f871d8ba6e1f3a6eab89e9b2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %