Amonio dihidrogenofosfato ≥98.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
0776-01EA 102.2 EUR
0776-01 0776-07 0776-R
Amonio dihidrogenofosfato ≥98.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Amonio dihidrogenofosfato
Formula: NH₄H₂PO₄
MW: 115.03 g/mol
Pto. de fusión: 190
Densidad: 1.80 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003396
Núm. CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Índice Merck: 13,00547
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥98.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.001%
Assay (NH₄H₂PO₄) ≥98.0 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 3.8 - 4.4
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Nitrate (NO₃) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs