5-Bromobenzo[b]tiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3762-5G
B3762-1G
TCIAB3762-5GEA
103
EUR
TCIAB3762-5G
TCIAB3762-1G
5-Bromobenzo[b]tiofeno ≥98.0% (por GC)
5-Bromobenzo[b]tiofeno
Formula:
C₈H₅BrS Pto. Ebullición: 107°C |
Número MDL:
MFCD03069318 Núm. CAS: 4923-87-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 46.0 to 50.0 deg-C |