Trimetilamina ∼28% (w/w) ∼4.3 mol/L in water
Proveedor: TCI
Peligro
T0464-25ML T0464-500ML
TCIAT0464-25MLEA 17 EUR
TCIAT0464-25ML TCIAT0464-500ML
Trimetilamina ∼28% (w/w) ∼4.3 mol/L in water
Trimetilamina
Formula: C₃H₉N
MW: 59.11 g/mol
Pto. Ebullición: 2.87
Pto. de fusión: -117.1
Pto. de inflamación: 3°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008327
Núm. CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5591e14b9e32e2d34918ad382bcd7050f23cb5f&vid=f5b8f4a12cb7334a45c577c9c38879a250788549&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 28.0 to 31.0 w/w%