Aceite mineral blanco (petróleo), 75 cSt
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
CON150-075-002 CON150-075-004 CON150-075-006
PROOCON150-075-002EA 130 EUR
PROOCON150-075-002 PROOCON150-075-004 PROOCON150-075-006
Aceite mineral blanco (petróleo), 75 cSt
Aceite mineral blanco (petróleo)
Número MDL: MFCD00131611
Núm. CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8