Dimetacrilato de etileno ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
E0102-25ML E0102-500ML
TCIAE0102-25MLEA 17 EUR
TCIAE0102-25ML TCIAE0102-500ML
Dimetacrilato de etileno ≥97.0% (por GC) estabilizado
Dimetacrilato de etileno
Formula: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,21 g/mol
Pto. Ebullición: 235°C
Pto. de fusión: -40°C
Pto. de inflamación: 118°C
Número MDL: MFCD00008590
Núm. CAS: 97-90-5
EINECS: 202-617-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6f167cdd3b978b71f1eccec1732b8b4506205db&vid=b6f167cdd3b978b71f1eccec1732b8b4506205db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Acid Value max. 0.5