Metacrilato de 2-etoxietilo ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M1251-25ML M1251-500ML
TCIAM1251-25MLEA 16 EUR
TCIAM1251-25ML TCIAM1251-500ML
Metacrilato de 2-etoxietilo ≥98.0% (por GC) estabilizado
Metacrilato de 2-etoxietilo
Formula: C₈H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00009249
Núm. CAS: 2370-63-0
EINECS: 219-135-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=543352a1803af3bf7e8b4534d1bee3fb8a269249&vid=543352a1803af3bf7e8b4534d1bee3fb8a269249&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %