Ácido [(feniltioxometil)tio]acético ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2401-25G T2401-5G
TCIAT2401-25GEA 243 EUR
TCIAT2401-25G TCIAT2401-5G
Ácido [(feniltioxometil)tio]acético ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido [(feniltioxometil)tio]acético
Formula: C₉H₈O₂S₂
Número MDL: MFCD00004927
Núm. CAS: 942-91-6
EINECS: 213-393-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81af652ef90ee9f5bffe81014160cbeca42ce0ed&vid=81af652ef90ee9f5bffe81014160cbeca42ce0ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C