2-Hidroxietanosulfonato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0241-25G H0241-500G
TCIAH0241-25GEA 24 EUR
TCIAH0241-25G TCIAH0241-500G
2-Hidroxietanosulfonato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Hidroxietanosulfonato de sodio
Formula: C₂H₅NaO₄S
Número MDL: MFCD00007534
Núm. CAS: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 196.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency