N-Etil-1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftilamina
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Ethyl-1-((4-(phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-amine
O0096-25G O0096-5G
TCIAO0096-25GEA 108 EUR
TCIAO0096-25G TCIAO0096-5G
N-Etil-1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftilamina
N-Etil-1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftilamina
Formula: C₂₄H₂₁N₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003904
Núm. CAS: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=885b4f06dc02af334a8138b58a27a4b2de8fba98&vid=885b4f06dc02af334a8138b58a27a4b2de8fba98&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Lambda max. 531.0 to 535.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 750 (MeOH, 531.0 to 535.0 nm)