N-Sodiohexametildisilazano 2 M in THF, AcroSeal®, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
277851000 277858000
277851000.EA 117 EUR
277851000. 277858000.
N-Sodiohexametildisilazano 2 M in THF, AcroSeal®, puro
N-Sodiohexametildisilazano
Formula: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183,38 g/mol
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009835
Núm. CAS: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear orange to brown Solution
Titration with HClO4 38 to 42 %