Potasio dicromato standardised solution 0.025 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
35589.AP 35589.K2
35589.APEA 29.7 EUR
35589.AP 35589.K2
Potasio dicromato standardised solution 0.025 N en solución acuosa
Potasio dicromato
CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011367
Formula: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Pto. Ebullición: 500
Pto. de fusión: 398
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011367
Núm. CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,07790