2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0982-1G H0982-5G
TCIAH0982-1GEA 528 EUR
TCIAH0982-1G TCIAH0982-5G
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥95.0% (por GC)
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4
Formula: C₉H₁₈O₅
Número MDL: MFCD00067524
Núm. CAS: 75507-26-5
EINECS: 278-224-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=297f1869cd13a8d815fd8baa8371ab655e6147ab&vid=297f1869cd13a8d815fd8baa8371ab655e6147ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %