3,5-Dibromo-4-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4118-5G D4118-1G
TCIAD4118-5GEA 106 EUR
TCIAD4118-5G TCIAD4118-1G
3,5-Dibromo-4-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Dibromo-4-picolina
Formula: C₆H₅Br₂N
Número MDL: MFCD00128859
Núm. CAS: 3430-23-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a0d9cdbb243421b9784efbd3aaf07a4f8bd095&vid=b7a0d9cdbb243421b9784efbd3aaf07a4f8bd095&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C