2,7-Di-tert-butylfluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4084-25G
D4084-5G
TCIAD4084-25GEA
52
EUR
TCIAD4084-25G
TCIAD4084-5G
2,7-Di-tert-butylfluorene ≥98.0% (por GC)
2,7-Di-tert-butylfluorene
Formula:
C₂₁H₂₆ MW: 278,43 g/mol |
Número MDL:
MFCD03093998 Núm. CAS: 58775-05-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |