VWR®, Mono ESD, con capucha
Proveedor: VWR Collection
113-8305EA 335 EUR
113-8305 113-8306 113-8307 113-8308 113-8309 113-8310
VWR®, Mono ESD, con capucha
Prendas desechables
Estos monos transpirables están fabricados con polipropileno spunbonded (SPP), un tejido ligero que proporciona protección en entornos de trabajo no peligrosos y sucios.
  • Capucha elástica
  • Cierre de cremallera
  • Puños, tobillos y cintura elásticos
  • Propiedades antiestáticas
Peso: 50 g/m²
Colour: White
Envase: 1 pieza por bolsa, 50 bolsas por caja.