Columnas de HPLC, Purospher® STAR Si y NH₂
Proveedor: Merck
1.50244.0001 1.50245.0001 1.50247.0001 1.50248.0001 1.50249.0001 1.50267.0001 1.50268.0001 1.50269.0001 1.50356.0001 1.50357.0001
1.50244.0001EA 658 EUR
1.50244.0001 1.50245.0001 1.50247.0001 1.50248.0001 1.50249.0001 1.50267.0001 1.50268.0001 1.50269.0001 1.50356.0001 1.50357.0001
Columnas de HPLC, Purospher® STAR Si y NH₂
Columnas de cromatografía
Las columnas de HPLC Purospher® STAR a base de sílice de alta pureza también están disponibles para separaciones en fase normal.
Purospher® STAR Si (sílice) ofrece la mayor eficacia de separación para cromatografía de fase normal de compuestos de bajo peso molecular solubles en disolventes orgánicos.
Purospher® STAR NH₂ (fase amino) se ha diseñado principalmente para el análisis de carbohidratos con una fase móvil típica compuesta por acetonitrilo y agua. Además, Purospher® STAR NH₂ también se puede utilizar en el modo de retención en fase normal.
Los cartuchos LiChroCART® requieren el soporte de columnas de cartucho manu-CART® (ref. 1.51486.0001), que se puede utilizar como soporte para una columna de cartucho con una columna de protección de 4×4 mm o sin ella.