Kit para placa de 96 pocillos para DNA/RNA vírico Mag-Bind®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
El kit para DNA/RNA vírico Mag-Bind® se ha diseñado para el aislamiento rápido y fiable de DNA/RNA vírico de sangre completa, suero, plasma, saliva y otros fluidos corporales. La tecnología de gránulos magnéticos Mag-Bind® permite la purificación de ácidos nucleicos de alta calidad de forma que no contengan proteínas, nucleasas ni otras impurezas. Además de su sencilla adaptación con sistemas automatizados, este procedimiento también se puede ampliar o reducir de modo que resulta posible la purificación de diversas cantidades de materiales de partida. El ácido nucleico purificado está listo para su uso directo en aplicaciones posteriores, como amplificación u otras reacciones enzimáticas.
- Aislamiento rápido de DNA/RNA vírico de alta calidad listo para usar
- Sin extracción con fenol/cloroformo
- Purificación de diversas cantidades de material de partida
- Purificación de DNA/RNA reproducible a partir de una gran variedad de muestras