Kit Mini para plásmidos E.Z.N.A.® Endo-Free II
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
D6950-01 D6950-02 D6950-00
D6950-01EA 220 EUR
D6950-01 D6950-02 D6950-00
Kit Mini para plásmidos E.Z.N.A.® Endo-Free II
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El aislamiento de plásmidos con procedimientos de purificación tradicionales suele contener altos niveles de endotoxinas (también conocidas como lipopolisacáridos o LPS) que pueden interferir de forma significativa con los experimentos posteriores de transfección. El kit Mini plasmídico E.Z.N.A.® Endo-Free II integra un eficaz paso de eliminación de endotoxinas en el procedimiento de purificación plasmídica para producir plásmidos (<0,1 EU/µg) de alta calidad aptos para transfección y obtener una transfección eficaz. Las células bacterianas se lisan mediante el método de lisis alcalina con SDS. A continuación, el lisado celular aclarado se trata con reactivo ETR para eliminar eficazmente las endotoxinas. Tras ajustar las condiciones de unión, el lisado celular se aplica en la columna de DNA HiBind® y el DNA purificado se eluye de la membrana de la columna.
  • Reducción eficaz de endotoxinas (<0,1 EU/µg)
  • Sin resina, suspensiones ni precipitaciones con alcohol
  • Protocolos rápidos, sencillos y prácticos