Kit para RNA total E.Z.N.A.® II
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
El kit para RNA total E.Z.N.A.® II está diseñado para aislar RNA celular total a partir de tejidos fibrosos y grasos, como el tejido de músculo esquelético, corazón, cerebro y adiposo. En comparación con otros procedimientos convencionales de columna de sílice, el kit de RNA total E.Z.N.A.® II proporciona mayor rendimiento y calidad de RNA en todos los tipos de tejido. Este kit combina la lisis basada en fenol/guanidina y la tecnología de purificación de RNA en membrana de sílice para ofrecer un método rápido y sencillo de aislar el RNA total en cualquier muestra de tejido. El RNA purificado mediante el método de RNA total E.Z.N.A.® está listo para usarse en aplicaciones como RT-PCR, transferencia tipo Northern, purificación de RNA poli A+ (RNAm), protección de nucleasas y translación in vitro.
- RNA de alta calidad en 40 minutos
- Los tampones optimizados garantizan resultados reproducibles
- Indicado para todos los tipos de muestras biológicas
- RNA purificado adecuado para la mayoría de las aplicaciones posteriores