Kit para aislamiento de miRNA E.Z.N.A.®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
El kit para aislamiento de miRNA E.Z.N.A.® utiliza un procedimiento rápido para aislar moléculas pequeñas de RNA, como micro RNA (miRNA), RNA de interferencia pequeños (RNAip) y RNA nucleolares pequeños (RNAnp), a partir de una gran variedad de tejidos y células. El método rápido y eficaz basado en membrana de sílice permite aislar el RNA total con tamaños desde kilobases a decámeros. El kit también proporciona reactivos y un procedimiento para enriquecer la población de RNA de 200 bases y menos, lo que mejora la sensibilidad de detección de RNA pequeños mediante hibridación, análisis Northern y otros métodos.
- Aislamiento eficaz de RNA pequeño que contiene RNA total
- Enriquecimiento de RNA pequeño <200 nt para aumentar la sensibilidad en análisis posteriores
- Procedimiento sencillo de 30 minutos
- Compatible con prácticamente todos los tipos de células y tejido