VWR® VAPOUR-Line, Autoclaves verticales
Proveedor: VWR Collection
481-0689EA 16010 EUR
481-0689 481-0690 481-0691 481-0692 481-0693 481-0694 481-0695 481-0696 481-0727 481-0728
VWR® VAPOUR-Line, Autoclaves verticales
Esterilizadores Autoclaves (Esterilizadores de vapor)
VAPOUR-Line autoclaves are designed for applications such as liquids in open or slightly closed vessels, instruments and solids, unwrapped and waste sterilisation (not DIN 58951 compliant).
  • Equipado de serie con un sensor de temperatura PT100 flexible
  • Equipado con un controlador por microprocesador con 5 programas preconfigurados
  • Mecanismo de bloqueo de seguridad aprobado TÜV y bloqueo térmico conforme a EN DIN 61010-2-43
  • Eliminación del aire por efecto de la gravedad
  • Condensación del vapor de escape integrada, enfriamiento del agua y control de la