Kit para placas de 96 pocillos para RNA sanguíneo Mag-Bind® PX
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
M7763-00 M7763-01
M7763-00EA 811 EUR
M7763-00 M7763-01
Kit para placas de 96 pocillos para RNA sanguíneo Mag-Bind® PX
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El kit para RNA sanguíneo Mag-Bind® PX permite el aislamiento del RNA total a partir de 2,5 ml de sangre completa conservada en tubos de RNA sanguíneo PAXgene®. En primer lugar se centrifugan las muestras de sangre estabilizada y se lavan y recogen los sedimentos de ácido nucleico. Después del lavado, el sedimento de ácido nucleico se disuelve en un tampón de resuspensión especialmente formulado. En este punto, las muestras se pueden transferir a placas de 96 pocillos para el procesamiento en procesadores magnéticos y sistemas de manipulación de líquidos robóticos. El RNA intacto de alta calidad se puede aislar en menos de 90 minutos.