Kit Plus para DNA de plantas Mag-Bind®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
M1128-00 M1128-01
M1128-00EA 162 EUR
M1128-00 M1128-01
Kit Plus para DNA de plantas Mag-Bind®
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El kit Plus para placas de 96 pocillos para DNA de plantas Mag-Bind® permite el aislamiento rápido y fiable de DNA genómico de alta calidad a partir de una gran variedad de especies y tejidos de plantas difíciles de lisar y con alto contenido en polisacáridos. El sistema utiliza un tampón de lisis basado en CTAB para el que no se necesita cloroformo ni otros disolventes orgánicos. Los sistemas patentados de tampón de lavado eliminan los polisacáridos, los compuestos fenólicos y los inhibidores de enzimas de los lisados de tejido vegetal. Este kit está diseñado para la preparación a gran escala, manual o totalmente automatizada, de DNA genómico, de cloroplastos y mitocondrial. El kit Plus de DNA de plantas Mag-Bind® proporciona también mayor flexibilidad que los sistemas basados en placas de sílice, ya que se pueden usar placas parciales y se puede ampliar hasta un formato de 24 pocillos con el soporte magnético correspondiente. El protocolo optimizado se puede adaptar fácilmente a la mayoría de las plataformas robóticas de manipulación de líquidos. El DNA purificado es adecuado para PCR, digestión con enzimas de restricción, aplicaciones de hibridación y aplicaciones más exigentes, como RAPD.
  • Procedimiento sencillo, rápido y fiable
  • Producción reproducible de DNA puro listo para usar
  • Adaptable a la mayoría de las plataformas robóticas de manipulación de líquidos