Sumideros para la estación IBC con plataforma
Proveedor: asecos
13054 13055
MSGA13054EA 1035 EUR
MSGA13054 MSGA13055
Sumideros para la estación IBC con plataforma
Almacén
Sumidero de polietileno con una capacidad de 1000 litros para el almacenamiento de IBC.
  • Protección completa contra la corrosión
  • Opcionalmente con zona de dispensación integrada
  • La plataforma de almacenamiento de polietileno integrada actúa como medida de seguridad
Diseño compacto y resistente. Seguro y aprobado para el almacenamiento seguro de los contaminantes del agua.