Paletas y sumideros para el almacenamiento de IBC
Proveedor: asecos
15477 15479 15480
MSGA15477EA 1204 EUR
MSGA15477 MSGA15479 MSGA15480
Paletas y sumideros para el almacenamiento de IBC
Almacén
Palet de polietileno azul con una capacidad de 1100 L para el almacenamiento de IBC.
  • Diseño compacto y resistente
  • También está disponible con una plataforma de almacenamiento en forma de paletas integrada hecha de polietileno
  • Ideal para almacenar 1000 litros de IBC o pequeños contenedores
Aprobado para el almacenamiento seguro de los contaminantes del agua.
Ideal para almacenar líquidos con un peso específico máximo de hasta 1800 kg/m³.