Gabinetes para debajo del banco, tipo 90, línea UB
Proveedor: asecos
30401001 30402001 30420001 30421001 30427001 30428001 30457001 30458001 30465001 30472001 30473001 32657001 32658001
135-2026EA 2800 EUR
135-2026 135-2027 135-1862 MSGA30421001 MSGA30427001 MSGA30428001 135-2622 MSGA30458001 MSGA30465001 135-2030 MSGA30473001 MSGA32657001 MSGA32658001
Gabinetes para debajo del banco, tipo 90, línea UB
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Debajo de los armarios de los bancos con cajones o puertas de alas. Resistente al fuego: 90 minutos
  • Seguridad - cajón derecho estándar equipado con cable de tierra incl. abrazadera, ambos cajones con sumidero soldado y auto-cierre en caso de incendio
  • Los cajones se pueden cerrar con cerradura de cilindro y permanecen abiertos en cualquier posición
  • Flexible y móvil - ruedas con zócalo disponibles opcionalmente
  • Conductos de aire integrados listos para su conexión (NW 75) a un sistema de escape técnico de ventilación técnica de los armarios bajo el banco: