Armarios para productos químicos, CS-CLASSIC
Proveedor: asecos
30494040 30494041 30494046 30494047 30497040 30497041 30497046 30497047 30497050
135-1880EA 1061 EUR
135-1880 MSGA30494041 135-1881 MSGA30494047 MSGA30497040 MSGA30497041 MSGA30497046 MSGA30497047 MSGA30497050
Armarios para productos químicos, CS-CLASSIC
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Para el almacenamiento seguro y aprobado de productos químicos no inflamables y sustancias tóxicas en las salas de trabajo.
  • Variantes de la puerta: puertas de ala, puertas de ala con aberturas de vidrio, puertas plegables que ahorran espacio
  • Ventilación natural en la parte inferior (aberturas de ventilación en la parte inferior del armario)
  • Conexión (NW 75) a un sistema de escape técnico en la parte superior
  • La construcción de la puerta de doble pared
  • Acabado de pintura estructurada de alta calidad y resistente a los arañazos
  • Cerradura de cilindro de seguridad integrada en la manija giratoria
  • Ayudas de ajuste para compensar las irregularidades del suelo
Cuerpo exterior de chapa de acero con acabado de pintura estructurada de alta calidad, cuerpo interior de placas de trabajo especiales recubiertas de melamina.
Fabricado en Alemania.
Información para pedidos: Siete colores de puertas están disponibles a petición. Se suministra sin paquetes de equipamiento interior. Los paquetes de equipamiento interior deben ser ordenados adicionalmente. Por favor, consulte nuestra pagina web o póngase en contacto con la oficina de ventas de Avantor para más información.
Información de suministro: Precios de entrega disponibles previa solicitud.