Armarios de almacenamiento de seguridad, tipo 90, Q-PEGASUS-90
Proveedor: asecos
30002040 30002041 30002046 30002047 30002048 30002049 30002050 30042040 30042041 30042046 30042047 30042048 30042049 30042050 30074040 30074041 30074046 30074047 30074048 30074049 30074050 30075040 30075041 30075046 30075047 30075048 30075049 30075050
135-1743EA 3890 EUR
135-1743 135-1744 135-2358 135-2359 135-2360 135-2361 135-2362 135-1750 135-1751 135-2371 135-2372 135-2373 135-2374 135-2375 135-1754 135-1755 135-2400 135-2401 135-2402 135-2403 135-2404 135-2405 135-2406 135-2407 135-2408 135-2409 135-2410 135-2411
Armarios de almacenamiento de seguridad, tipo 90, Q-PEGASUS-90
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Gabinetes de seguridad a prueba de fuego, clasificados tipo 90 (resistentes al fuego hasta 90 minutos), seguros, duraderos, robustos y convenientes con base de transporte y diseño de gabinete bicolor. La línea PEGASUS es casi idéntica a la línea CLASSIC, pero con AGT integrado (operación a una sola mano para armarios de doble puerta) y TSA integrado (sistema de detención de apertura de puertas y cierre automático de puertas).
  • Construcción robusta y longevidad - puerta con triple bisagra, elementos de seguridad ensamblados fuera del compartimiento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, los arañazos y la superficie resistente a los impactos, fácil de limpiar
  • Manejo conveniente - operación con una sola mano para armarios de doble puerta (AGT)
  • Fácil de usar y seguro - sistema de detención con puerta abierta (estándar), ofrece la posibilidad de retirar o almacenar los contenedores de forma cómoda y segura
  • Siempre cerrado - el cierre automático de puertas en serie (TSA) libera las puertas arrestadas después de unos 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre
  • No se permite el uso no autorizado: puertas con cierre de cilindro (posibilidad de integración en un sistema de cierre) e indicador de estado de cierre (rojo/verde)
  • Fácil de transportar: base de transporte integrada con cubierta de base extraíble y opcional
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar las irregularidades del suelo
  • Rápida puesta en marcha - conductos de aire integrados listos para ser conectados (NW 75 mm) a un sistema de escape técnico
El nuevo aspecto bicolor con una elección de 7 colores de puerta (a petición), sin coste adicional, ofrece la máxima individualidad y un aspecto moderno.
Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Fire resistance 90 minutes
GS approval, CE conformity
EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Certificaciones: Horno probado (tipo de prueba) de acuerdo con la normativa EN 14470-1
Resistente al fuego durante 90 minutos
Aprobación GS, conformidad CE
En conformidad con la norma EN 14727 (mobiliario de laboratorio).
Información para pedidos: Se suministra sin paquetes de equipamiento interior. Los paquetes de equipamiento interior deben ser ordenados por separado. Por favor, consulte nuestra pagina web o póngase en contacto con la oficina de ventas de Avantor para más información.
Información de suministro: Precios de entrega disponibles previa solicitud.