Armarios de seguridad combinados, tipo 90, K-PHOENIX-90 / K-PHOENIX Vol.2-90
Proveedor: asecos
30333001 30334001 30335001 30336001
135-1763EA 3775 EUR
135-1763 135-1764 MSGA30335001 135-2584
Armarios de seguridad combinados, tipo 90, K-PHOENIX-90 / K-PHOENIX Vol.2-90
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Gabinetes de seguridad a prueba de fuego, clasificados tipo 90 (resistente al fuego hasta 90 minutos), seguros, duraderos, robustos y convenientes.
Dos en uno: Almacenamiento de líquidos inflamables y productos químicos agresivos en un armario.
  • Elementos de seguridad ensamblados fuera del compartimiento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, fácil de limpiar
  • Sistema estándar de detención de puertas abiertas (compartimento con puertas plegables), las puertas se detienen en cualquier posición (compartimento con puertas de ala) -