Gabinetes para ácidos y álcalis, SL-CLASSIC / SL-CLASSIC-UB
Proveedor: asecos
30606001 30612001 30622892
135-2031EA 2673 EUR
135-2031 135-2032 MSGA30622892
Gabinetes para ácidos y álcalis, SL-CLASSIC / SL-CLASSIC-UB
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Para el almacenamiento seguro y aprobado de materiales peligrosos agresivos y no inflamables en las salas de trabajo.
Armarios altos
Elementos de seguridad ensamblados fuera del compartimiento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, fácil de limpiar
Dos compartimentos de almacenamiento herméticamente separados
Bloqueo del cilindro (es posible la integración en el sistema de bloqueo)
Ayudas de ajuste para compensar las irregularidades del suelo
Conductos de aire sin metal integrados y listos para ser conectados (NW 75) a un sistema de escape técnico con una sola entradaMore Product Information