Fluid aspiration system, Biochem VacuuCenter, BVC control
Proveedor: VACUUBRAND
20727200 20727300 727201 727301 727202 727302
181-0293EA 1895 EUR
181-0293 181-0321 VACU727201 VACU727301 181-0418 181-0419
Fluid aspiration system, Biochem VacuuCenter, BVC control
Bombas Sistemas de aspiración de vacío
El VacuuCenter BVC control sirve para una aspiración eficaz y cómoda de los sobrenadantes. El nivel de vacío, y por tanto, la fuerza de succión, se ajusta con precisión a través del panel electrónico táctil y permite un funcionamiento sensible y reproducible. La bomba de vacío de diafragma, resistente a los productos químicos, se enciende y apaga automáticamente cuando es necesario, lo que reduce aún más el bajo nivel de ruido. El BVC control está disponible en dos opciones de equipamiento completo con diferentes frascos de recogida. La botella de vidrio de borosilicato de 2 litros con revestimiento protector tiene una resistencia química muy alta. Para
cantidades mayores de líquidos se puede utilizar la botella de polipropileno (PP) irrompible de 4 litros. Las superficies lisas permiten una fácil limpieza de los sistemas.
  • Bomba de diafragma química potente y duradera para un uso económico universal
  • Extremadamente compacta, ahorra espacio y genera poco ruido, por lo que es la herramienta ideal en el lugar de trabajo
  • Fácil manejo gracias a la potencia de succión ajustable electrónicamente a través del panel táctil, para una succión fuerte o sensible
  • Botella de recolección esterilizable en autoclave diseñada para reducir la formación de aerosoles y espuma
  • Lista para aceptar un segundo controlador manual de aspiración (VHC) para admitir dos usuarios
Información de suministro: Sistema de aspiración de fluidos completo con potente bomba de diafragma para productos químicos, botella de recolección, control de potencia de succión ajustable mediante panel táctil, equipo manual de aspiración VHC y filtro de protección, listo para usar con manual. Hay otros accesorios y repuestos disponibles; comuníquese con nosotros para obtener más detalles.