Agitadores, rocker 2D y 3D básico y digital
Proveedor: IKA
4000000 4001000 4002000 4003000
444-0817EA 1200 EUR
444-0817 444-0818 444-0815 444-0816
Agitadores, rocker 2D y 3D básico y digital
Agitadores de laboratorio Agitadores Basculantes y de Rotación
Los agitadores para tareas de mezcla suaves, los modelos 2D efectúan un movimiento de balanceo y las unidades 3D tienen movimiento de caída tridimensional, los modelos básicos tienen un ángulo de agitación fijo y las unidades digitales cuentan con velocidad ajustable y ángulo de agitación. Se utiliza para la mezcla homogénea en matraces, matraces de cultivo, placas de Petri y tubos. Los agitadores 3D son ideales para el cultivo de cultivos celulares, extracciones de ADN, distribución de células y tinción y detención de células. Incluso con fluctuaciones de carga y voltaje, la velocidad deMore Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo Agitador basculante 3D básico Agitador basculante 3D digital Agitador basculante 2D básico Agitador basculante 2D digital
Environmentally Preferable
Movimiento de agitación Volteo Volteo Balanceo Balanceo
Intervalo de velocidad 30 min⁻¹ (fijo) 5 - 80 min⁻¹ 5 - 80 min⁻¹ 5 - 80 min⁻¹
Ángulo 0 - 15° 0 - 15°
Ancho × Fondo × Alto 280×330×165 mm 280×330×185 mm 280×330×150 mm 280×330×150 mm
Peso 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg
Max. load 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg