5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Phenyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-phenylpyrazole
A0174-25G
A0174-5G
TCIAA0174-25GEA
409
EUR
TCIAA0174-25G
TCIAA0174-5G
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula:
C₉H₉N₃ MW: 159,1900 g/mol |
Número MDL:
MFCD00020734 Núm. CAS: 826-85-7 EINECS: 212-563-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |