[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide
L04909.06 L04909.14
L04909.06EA 34.5 EUR
L04909.06 L04909.14
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 69891-92-5 Molecular Formula: C24H26BrO2P Formula Weight: 457.36 Melting Point: 183-195° Beilstein Reference: 4117571
Formula: C₂₄H₂₆BrO₂P
MW: 457,36 g/mol
Pto. de fusión: 183…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012000
Núm. CAS: 69891-92-5
EINECS: 274-189-5