[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide
D1655-25G
D1655-5G
TCIAD1655-25GEA
256
EUR
TCIAD1655-25G
TCIAD1655-5G
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Formula:
C₂₄H₂₆BrO₂P MW: 457,36 g/mol |
Número MDL:
MFCD00012000 Núm. CAS: 69891-92-5 EINECS: 274-189-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |