(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
H28188.06
H28188.03
H28188.06EA
419
EUR
H28188.06
H28188.03
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 147081-49-0
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.4720
Boiling Point: 243-244°
Optical Rotation: +3.5° (c=1 in chloroform)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD03419272
Formula:
C₉H₁₈N₂O₂ MW: 186.25 g/mol Pto. Ebullición: 243…244 °C Densidad: 1.098 Pto. de inflamación: 91 °C (196 °F) |
Número MDL:
MFCD03419272 Núm. CAS: 147081-49-0 ADR: 8 III |