(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L19696.03 L19696.06
L19696.03EA 53.6 EUR
L19696.03 L19696.06
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Purity: 98% CAS No.: 147081-44-5 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4715 Boiling Point: 115°/4mm Beilstein Reference: 8312125 Optical Rotation: -3° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03419271
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 115 °C (4 mmHg)
Densidad: 1,020
Número MDL: MFCD03419271
Núm. CAS: 147081-44-5
ADR: 8,III