(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Aminopyrrolidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-Aminopyrrolidine
H29231.06
H29231.03
H29231.06EA
221
EUR
H29231.06
H29231.03
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 96%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Purity: 96%
CAS No.: 186550-13-0
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.4710
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD01861220
Formula:
C₉H₁₈N₂O₂ MW: 186.25 g/mol Densidad: 1.022 |
Número MDL:
MFCD01861220 Núm. CAS: 186550-13-0 ADR: 8 III |