(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-butyl (3S)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (S)-tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
B3055-1G B3055-5G
TCIAB3055-1GEA 30 EUR
TCIAB3055-1G TCIAB3055-5G
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formula: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,2362 g/mol
Número MDL: MFCD01317839
Núm. CAS: 101469-92-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fbe974a297f4a93d45db0070be7570d9038dc75&vid=0fbe974a297f4a93d45db0070be7570d9038dc75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +29.0 deg (C=1, MeOH)