(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, 3-Hydroxypyrrolidine, N-BOC protected
H28750.14 H28750.06
H28750.14EA 320 EUR
H28750.14 H28750.06
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥97%
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Purity: 97% CAS No.: 103057-44-9 Molecular Formula: C9H17NO3 Formula Weight: 187.24 Melting Point: 60-62° MDL No.: MFCD04038535
Formula: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.24 g/mol
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038535
Núm. CAS: 103057-44-9