(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, 3-Hydroxypyrrolidine, N-BOC protected
B3603-25G B3603-5G
TCIAB3603-25GEA 193 EUR
TCIAB3603-25G TCIAB3603-5G
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥98.0% (por GC)
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formula: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038535
Núm. CAS: 103057-44-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db17a55845d3087df8a3a8f4c94e9544190010ee&vid=db17a55845d3087df8a3a8f4c94e9544190010ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C