Estradiol
Proveedor: Cayman Chemical
10006315-500 10006315-1 10006315-5 10006315-10
CAYM10006315-500EA 29.7 EUR
CAYM10006315-500 CAYM10006315-1 CAYM10006315-5 CAYM10006315-10
Estradiol
Estradiol
Formula: C₁₈H₂₄O₂
Número MDL: MFCD00003693
Núm. CAS: 50-28-2
EINECS: 200-023-8