2-Hydroxyestradiol
Proveedor: Cayman Chemical
13019-1
13019-5
13019-10
13019-25
CAYM13019-1EA
64.9
EUR
CAYM13019-1
CAYM13019-5
CAYM13019-10
CAYM13019-25
2-Hydroxyestradiol
2-Hydroxyestradiol
Formula:
C₁₈H₂₄O₃ |
Número MDL:
MFCD00010490 Núm. CAS: 362-05-0 |