Arachidonic acid, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: (5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid
181198-1 181198-100
181198-1EA 400 EUR
181198-1 181198-100
Arachidonic acid, Millipore®
Arachidonic acid
Formula: C₂₀H₃₂O₂
Número MDL: MFCD00004417
Núm. CAS: 506-32-1
EINECS: 208-033-4