Arachidonic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0781-100MG A0781-500MG
TCIAA0781-100MGEA 74 EUR
TCIAA0781-100MG TCIAA0781-500MG
Arachidonic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Arachidonic acid
Formula: C₂₀H₃₂O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00004417
Núm. CAS: 506-32-1
EINECS: 208-033-4
Índice Merck: 14,00765
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06ca9b0000530888f31860c9052067f86fb17fb1&vid=06ca9b0000530888f31860c9052067f86fb17fb1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %