(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
270720050
270720250
ACRO270720050EA
147
EUR
ACRO270720050
ACRO270720250
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) 99%
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Formula:
C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂ Pto. de fusión: 145…160 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00077411 Núm. CAS: 128625-52-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 145 to 160 °C (Dec) |
HPLC | ≥98.5 % |