(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B25251.06 B25251.14
B25251.06EA 119 EUR
B25251.06 B25251.14
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) ≥98%
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Purity: 98% CAS No.: 128625-52-5 Molecular Formula: C18H28F6N6OP2 Formula Weight: 520.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 155° dec. Beilstein Reference: 3584612 MDL No.: MFCD00077411
Formula: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Pto. de fusión: ∼ 155 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00077411
Núm. CAS: 128625-52-5