(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) ≥98.0% (by HPLC) coupling agent for peptides synthesis
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: PyBOP, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
B1774-25G B1774-5G
TCIAB1774-25GEA 208 EUR
TCIAB1774-25G TCIAB1774-5G
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) ≥98.0% (by HPLC) coupling agent for peptides synthesis
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Formula: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
MW: 520,4 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077411
Núm. CAS: 128625-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49bbe8235daec3d77e154273e9d971f18c35045a&vid=ee7fcaf88ca32c1807accbbc31e3b8f7254dfe6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%